Tisk…
N-acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8199-100G A8199-10G
SIALA8199-100GEA 26990 CZK
SIALA8199-100G SIALA8199-10G
N-acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-cysteine
Vzorec: C₅H₉NO₃S
MW: 163,2 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…108 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004880
CAS číslo: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090