(S)-(-)-2-Chloropropionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
L09427.06
L09427.14
L09427.06EA
1680
CZK
L09427.06
L09427.14
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Purity: 99%
CAS No.: 29617-66-1
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4345
Melting Point: 4°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1720257
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00064205
Vzorec:
H₃CCHClCOOH MW: 108,52 g/mol Bod varu: 187 °C Bod tání: 4 °C Hustota: 1,270 Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064205 CAS číslo: 29617-66-1 EINECS: 411-150-5 UN: 2511 ADR: 8,III |