Tisk…
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
254970050 254970010
ACRO254970050EA 4200 CZK
ACRO254970050 ACRO254970010
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: H₃CCHClCOOH
Bod varu: 187 °C (760 mmHg)
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064205
CAS číslo: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -15° (25°C, 589 nm) (neat)
Titration with NaOH ≥97.5 %