Tisk…
(R)-(-)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
540072-25G 540072-5G
SIAL540072-25GEA 13910 CZK
SIAL540072-25G SIAL540072-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Vzorec: ClCH₂CH(O)CH₂
Bod varu: 115…116 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077759
CAS číslo: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II