Tisk…
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid 98%, >85% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-2-Bromopropanoic acid
277910050 277910250 277911000
ACRO277910050EA 1230 CZK
ACRO277910050 ACRO277910250 ACRO277911000
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid 98%, >85% ee
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
Bod varu: 203 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,7 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00137325
CAS číslo: 32644-15-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥80 % (Typically)
Specific optical rotation -24° to -30° (20°C, 589 nm) (neat)