Tisk…
(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (-)-Linalool, (R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol, (R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, L-Linalool
62139-100ML 62139-25ML
SIAL62139-100MLEA 3560 CZK
SIAL62139-100ML SIAL62139-25ML
(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Linalool
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
MDL Number: MFCD00135469
CAS číslo: 126-91-0
EINECS: 204-811-2