Tisk…
Síran nikelnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel (II) sulphate heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
203890-10G 203890-50G
SIAL203890-10GEA 2360 CZK
SIAL203890-10G SIAL203890-50G
Síran nikelnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran nikelnatý heptahydrát
Vzorec: NiO₄S·7H₂O
MW: 280.86
Bod tání: 99
Hustota: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149814
CAS číslo: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III