Tisk…
Síran nikelnatý heptahydrát DIN 50970 p.a., for nickel plating
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel (II) sulphate heptahydrate
270550010 270552500
ACRO270550010EA 5230 CZK
ACRO270550010 ACRO270552500
Síran nikelnatý heptahydrát DIN 50970 p.a., for nickel plating
Síran nikelnatý heptahydrát
Vzorec: NiO₄S·7H₂O
MW: 280,86 g/mol
Bod tání: 99 °C
Hustota: ~ 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149814
CAS číslo: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to dark green Powder or crystals or needles
Titration Complexometric 20 to 21 % (Ni)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤5000 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in 0.1 N H2SO4)