Síran nikelnatý hexahydrát ≥99.97% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
53130.18
53130.30
53130.18EA
3030
CZK
53130.18
53130.30
Síran nikelnatý hexahydrát ≥99.97% (metals basis)
Síran nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.97% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Vzorec:
NiSO₄·6H₂O MW: 262,85 g/mol Bod tání: 840 °C Hustota: 2,070 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS číslo: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6517 |