Síran nikelnatý hexahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
415615000
415610010
415610051
415611000
ACRO415615000EA
2980
CZK
ACRO415615000
ACRO415610010
ACRO415610051
ACRO415611000
Síran nikelnatý hexahydrát 98+% ACS
Síran nikelnatý hexahydrát
Vzorec:
NiSO₄·6H₂O Bod tání: 53 °C Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS číslo: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,06541 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue-green Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Cobalt (Co) | ≤0.002 % |
Copper (Cu) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.002 % |