Tisk…
Síran nikelnatý hexahydrát 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
211085000 211080025 211080100 211081000
ACRO211085000EA 3530 CZK
ACRO211085000 ACRO211080025 ACRO211080100 ACRO211081000
Síran nikelnatý hexahydrát 99% for analysis
Síran nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85
Bod tání: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149813
CAS číslo: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06541
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm