Tisk…
Síran železnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
F8633-1KG F8633-250G
SIALF8633-1KGEA 8150 CZK
SIALF8633-1KG SIALF8633-250G
Síran železnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02
Bod tání: 64
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091