Tisk…
Síran železnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
F8263-1KG F8263-500G
SIALF8263-1KGEA 6940 CZK
SIALF8263-1KG SIALF8263-500G
Síran železnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091