Tisk…
Síran železnatý heptahydrát 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24244.232EA 659 CZK
24244.232 24244.298 24244.460
Síran železnatý heptahydrát 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5 - 105.0 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 4.0
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cr (Chromium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.1 %
Mn (Manganese) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test