Tisk…
Síran železnatý heptahydrát ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24240.295EA 1600 CZK
24240.295 24240.364
Síran železnatý heptahydrát ≥96%, GPR RECTAPUR®
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02
Bod tání: 64
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm