Síran železnatý heptahydrát ≥96%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24237.294EA
1010
CZK
24237.294
24237.363
Síran železnatý heptahydrát ≥96%, TECHNICAL
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec:
FeSO₄·7H₂O MW: 278.02 Bod tání: 64 Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS číslo: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 96 % |