Tisk…
Síran železnatý heptahydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03965.0100 1.03965.0500 1.03965.1000 1.03965.5000
1.03965.0100EA 1110 CZK
1.03965.0100 1.03965.0500 1.03965.1000 1.03965.5000
Síran železnatý heptahydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) 99.5 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 4.0
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals as Pb ≤ 0.005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cr (Chromium) ≤ 0.0050 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe III (Iron III) ≤ 0.02 %
K (Potassium) ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.05 %
Na (Sodium) ≤ 0.02 %
Ni (Nickel) ≤ 0.0050 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0050 %
Co (Cobalt) ≤ 0.0025 %