Tisk…
Síran železnatý heptahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
A15178.0C A15178.0E A15178.36
A15178.0CEA 10200 CZK
A15178.0C A15178.0E A15178.36
Síran železnatý heptahydrát ≥98%
Síran železnatý heptahydrát
Purity: 98% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Bod tání: 64 °C (-6H₂O)
Hustota: 1,897
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 14,4057