Síran železnatý heptahydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14498.30
14498.A1
14498.30EA
1600
CZK
14498.30
14498.A1
Síran železnatý heptahydrát 99+% ACS
Síran železnatý heptahydrát
Purity: 99+%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.897
Appearance: Pale green
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Vzorec:
FeSO₄·7H₂O Bod tání: 64 °C (-6H₂O) Hustota: 1,897 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS číslo: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 14,4057 |