Tisk…
Síran železnatý heptahydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
423730030 423730050 423735000 423730100 423731000
ACRO423730030EA 8310 CZK
ACRO423730030 ACRO423730050 ACRO423735000 ACRO423730100 ACRO423731000
Síran železnatý heptahydrát 99+% ACS
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to blue-green to light blue Crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤1000 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %