Tisk…
Síran železnatý heptahydrát 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
201390010 201392500 201390051
ACRO201390010EA 1590 CZK
ACRO201390010 ACRO201392500 ACRO201390051
Síran železnatý heptahydrát 99.5% p.a.
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light green to blue Crystals
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 %
Subst not pptd by NH3 ≤0.05 % (as SO4)