Tisk…
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
208833-1G 208833-25G 208833-5G
SIAL208833-1GEA 3610 CZK
SIAL208833-1G SIAL208833-25G SIAL208833-5G
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Vzorec: O₂Ru·H₂O
Hustota: 6,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149846
CAS číslo: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6