Tisk…
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11803.06 11803.03 11803.14
11803.06EA 14730 CZK
11803.06 11803.03 11803.14
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: O2Ru.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Vzorec: O₂Ru·H₂O
Bod tání: 1200 °C (subl.)
Hustota: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149846
CAS číslo: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: ,