Tisk…
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 2420 CZK
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Vzorec: O₂Ru·H₂O
Hustota: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149846
CAS číslo: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)