Tisk…
Platinium(IV) oxide hydrate Pt 79-84%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Platinum(IV) oxide xhydrate, Adam's type catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum(IV) oxide hydrate, ADAMS' CATALYST
211920010 211920050 211920250
ACRO211920010EA 6000 CZK
ACRO211920010 ACRO211920050 ACRO211920250
Platinium(IV) oxide hydrate Pt 79-84%
Platinium(IV) oxide hydrate
Vzorec: O₂Pt·H₂O
MW: 245,09 g/mol
Bod tání: 450 °C
Hustota: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066964
CAS číslo: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,07686
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to black Powder
Assay 79 to 84 % (Pt)
Surface area ≥90 m²/g (BET)