Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥97.0% (by complexometric analysis), crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
72253-250G
72253-1KG
72253-250GEA
2350
CZK
72253-250G
72253-1KG
Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥97.0% (by complexometric analysis), crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec:
Ni(NO₃)₂·6H₂O MW: 290.79 Bod varu: 137 Dec. (on heating) Bod tání: 56.7 °C Hustota: 2.050 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149805 CAS číslo: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1 III Merck Index: 12,06596 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 97.0 - 103.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 500 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |