Tisk…
Dusičnan nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
203874-100G 203874-20G 203874-500G
SIAL203874-100GEA 7210 CZK
SIAL203874-100G SIAL203874-20G SIAL203874-500G
Dusičnan nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Bod varu: 137 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS číslo: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596