Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10816.06
10816.18
10816.30
10816.06EA
2280
CZK
10816.06
10816.18
10816.30
Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.9985%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.05
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Vzorec:
Ni(NO₃)₂·6H₂O MW: 290.79 Bod varu: 137 °C Bod tání: 56.7 Hustota: 2.05 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149805 CAS číslo: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,6513 |