Tisk…
Dusičnan nikelnatý hexahydrát 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
223155000 223150025 223150100
ACRO223155000EA 3180 CZK
ACRO223155000 ACRO223150025 ACRO223150100
Dusičnan nikelnatý hexahydrát 99% p.a.
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290,79 g/mol
Bod varu: 137 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56,7 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149805
CAS číslo: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to blue-green Crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Chromium (Cr) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤500 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤20 ppm
Sulfur (S) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %