Tisk…

Dusičnan železitý nonahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

254223-10G 254223-250G 254223-50G
SIAL254223-10GEA 3200 CZK
SIAL254223-10G SIAL254223-250G SIAL254223-50G
Dusičnan železitý nonahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Bod varu: 125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149708
CAS číslo: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR