Dusičnan železitý nonahydrát 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
24175.233EA
1450
CZK
24175.233
24175.290
24175.260
Dusičnan železitý nonahydrát 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec:
Fe(NO₃)₃·9H₂O MW: 404 Bod varu: 125 Bod tání: 47 Hustota: 1.68 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS číslo: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,04057 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Free acid | Max. 0.05 meq/g |
Insolubility in water | Max. 0.02 % |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 50 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 % |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 10 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |