Tisk…
Dusičnan železitý nonahydrát ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
24174.296EA 2010 CZK
24174.296 24174.365
Dusičnan železitý nonahydrát ≥98%, TECHNICAL
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Bod varu: 125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149708
CAS číslo: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %