Dusičnan železitý nonahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03883.0250
1.03883.1000
1.03883.0250EA
1450
CZK
1.03883.0250
1.03883.1000
Dusičnan železitý nonahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec:
Fe(NO₃)₃·9H₂O MW: 404 Bod varu: 125 Bod tání: 47 Hustota: 1.68 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS číslo: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 8 II Merck Index: 13,04057 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
Free acid (as HNO₃) | ≤ 0.3 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.005 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.02 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.001 % |