Tisk…
Dusičnan železitý nonahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10715.06 10715.14
10715.06EA 4360 CZK
10715.06 10715.14
Dusičnan železitý nonahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan železitý nonahydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-61-8 Molecular Formula: Fe(NO3)3.xH2O (x~9) Formula Weight: 241.86(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.684 Appearance: Pale purple Odour: Acidic Melting Point: 47° Boiling Point: 125° dec. Merck Reference: 14,4027 UN No.: 1466 MDL No.: MFCD00149708
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Bod varu: 125 °C (rozkl.)
Bod tání: 47 °C
Hustota: 1,684
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149708
CAS číslo: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4027