Dusičnan železitý nonahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
423710030
423715000
423710100
ACRO423710030EA
12390
CZK
ACRO423710030
ACRO423715000
ACRO423710100
Dusičnan železitý nonahydrát 98+% ACS
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Bod varu: 125 °C (1013 hPa) Bod tání: 47 °C Hustota: 1,68 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS číslo: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |