Tisk…
Dusičnan železitý nonahydrát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
202490010 202492500 202490050
ACRO202490010EA 4710 CZK
ACRO202490010 ACRO202492500 ACRO202490050
Dusičnan železitý nonahydrát 99+% for analysis
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404
Bod varu: 125
Bod tání: 47 °C
Hustota: 1.68 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149708
CAS číslo: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light purple Adhering crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid ≤0.3 % (HNO3)