Tisk…
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥98% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
239267-100G 239267-500G
239267-100GEA 3090 CZK
239267-100G 239267-500G
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥98% ACS, Fluka™
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 55-56 °C
Hustota: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149647
CAS číslo: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance complying
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.15 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %