Tisk…
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
203106-10G 203106-50G
SIAL203106-10GEA 4840 CZK
SIAL203106-10G SIAL203106-50G
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
Bod tání: 57 °C
Hustota: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149647
CAS číslo: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469