Tisk…
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥96%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 3020 CZK
22910.264 22910.468
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥96%, TECHNICAL
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03
Bod tání: 57
Hustota: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149647
CAS číslo: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,02469
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 96 %