Tisk…
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02536.0100 1.02536.0250
1.02536.0100EA 4660 CZK
1.02536.0100 1.02536.0250
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Bod tání: 57 °C
Hustota: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149647
CAS číslo: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 3077
ADR: 9,II
Merck Index: 13,02469
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2170 g/l (100 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 291.04 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.87 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material