Tisk…
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
213091000 213095000 213090010 213090050
ACRO213091000EA 3440 CZK
ACRO213091000 ACRO213095000 ACRO213090010 ACRO213090050
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát 99%, pure
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03
Bod tání: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149647
CAS číslo: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02469
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %