Tisk…
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
520772-1G 520772-5G
SIAL520772-1GEA 15270 CZK
SIAL520772-1G SIAL520772-5G
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Rhodium (III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
MDL Number: MFCD00149839
CAS číslo: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4