Tisk…
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
450286-1G 450286-250MG
SIAL450286-1GEA 22090 CZK
SIAL450286-1G SIAL450286-250MG
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid roditý hydrát
Vzorec: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28
MDL Number: MFCD00149839
CAS číslo: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4