Tisk…
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
206261-1G 206261-250MG 206261-5G
SIAL206261-1GEA 14230 CZK
SIAL206261-1G SIAL206261-250MG SIAL206261-5G
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid roditý hydrát
Vzorec: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28
MDL Number: MFCD00149839
CAS číslo: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4