Chlorid roditý hydrát 38% Rh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
195520010
195520050
ACRO195520010EA
36400
CZK
ACRO195520010
ACRO195520050
Chlorid roditý hydrát 38% Rh
Chlorid roditý hydrát
Vzorec:
Cl₃Rh·H₂O Bod varu: 800 °C (1013 hPa) Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149839 CAS číslo: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 UN: 3260 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red-brown to dark brown Crystalline powder |
Assay | 37 to 40 % (Rh) |