Tisk…
Nickel(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
364304-100G 364304-500G
SIAL364304-100GEA 5070 CZK
SIAL364304-100G SIAL364304-500G
Nickel(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) chloride hydrate
Vzorec: Cl₂Ni·H₂O
MDL Number: MFCD00149808
CAS číslo: 69098-15-3
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III