Tisk…
Chlorid nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6136-100G N6136-500G
SIALN6136-100GEA 2190 CZK
SIALN6136-100G SIALN6136-500G
Chlorid nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69
Bod tání: 140
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149809
CAS číslo: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529