Chlorid nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nickel dichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
654507-100G
654507-25G
654507-5G
SIAL654507-100GEA
8750
CZK
SIAL654507-100G
SIAL654507-25G
SIAL654507-5G
Chlorid nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec:
NiCl₂·6H₂O MW: 237,69 g/mol Bod tání: 140 °C Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149809 CAS číslo: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06529 |