Tisk…
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 4420 CZK
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69
Bod tání: 140
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149809
CAS číslo: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529