Tisk…
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
53131.18 53131.A1 53131.30
53131.18EA 1800 CZK
53131.18 53131.A1 53131.30
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥99.95% (metals basis)
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.95% CAS No.: 7791-20-0 Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O Formula Weight: 237.71 (129.60anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.92 Appearance: Green Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 140° -H2O Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149809
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69
Bod tání: 140 °C (-H₂O)
Hustota: 1.92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149809
CAS číslo: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505